Centrifugrör
Leverantör: Brand
114817 114818 114820 114821 114822 114823
525-3201EA 6200 SEK
525-3201 525-0240 525-0241 525-0242 525-0243 734-1329
Centrifugrör
Rör Centrifugrör
PP, konisk, tryckt gradering, med HDPE platta skruvlock.
  • Tål upp till 3 000 ×g
  • Skruvlock PE med förseglingskon
  • Osterilt eller gammasteriliserat
* Filling volume (volume of work 13 ml).