Rör, cellodling, Nunclon™Δ
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
145470 146183 156758
734-2036EA 6500 SEK
734-2036 734-2037 734-2068
Rör, cellodling, Nunclon™Δ
Rör Odlingsrör
PS med PE-lock, steril.
  • Den platta sidan möjliggör lätt mikroskopi - ett täckglas kan användas i röret
  • I röret med platt sida behålls mediet i horisontellt läge
  • Utmärkt optisk kvalitet
  • Certifierad ytbehandling för optimal cellvidhäftning och -tillväxt
Rör med rund botten med skruv- eller trycklock för standardcellodling, eller rör med platta sidor för odling av fastsittande celler.