Skål
Leverantör: BOCHEM
8702 8703 8705 8706 8700 8704 8701
216-1362EA 1750 SEK
216-1362 216-0048 216-0049 216-1364 216-1361 216-1363 216-0047
Skål
Brickor/Skålar/Burkar Laboratoriebrickor/skålar
Rostfritt stål, ¹⁸/₁₀.
  • Rundade hörn för snabb och enkel rengöring
  • Elektropolerad, antimagnetisk
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
Multipurpose trays for a wide range of uses. Ideal as developing trays.