Skål
Leverantör: BOCHEM
8454 8455 8456 8457 8459 8399 8395 8396 8397 8398
216-0024EA 680 SEK
216-0024 216-0025 216-0026 216-0027 216-0028 BOCH8399 BOCH8395 BOCH8396 BOCH8397 BOCH8398
Skål
Brickor/Skålar/Burkar Avdunstningsskålar
Rostfritt stål, ¹⁸/₁₀.
  • Korrosionsresistent
  • Hög temperaturtålighet
  • Slät yta för enkel rengöring
Idealisk för de flesta applikationer på labbet.