Bricka, för låda
Leverantör: KARTELL
953 954
216-6421EA 1225 SEK
216-6421 216-6420
Bricka, för låda
Brickor/Skålar/Burkar Lådinsatser
PVC, vit.
  • Med 12 fack för små föremål, t.ex. omrörningsmagneter
  • Med 5 fack för små föremål i olika storlekar, t.ex. pipetter, termometrar, provrör, spatlar osv
  • Slät yta med rundade hörn för enkel rengöring
För välorganiserad förvaring av många föremål i lådor, på hyllor eller vid arbetsstationen.