Blottingmembran, Nytran® N, Whatman™
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
10416096 10416196
732-4045EA 10325 SEK
732-4045 732-4056
Blottingmembran, Nytran® N, Whatman™
Transfermembran
Nytran® Nylon-membranet (Nytran® N) är idealiskt för tillämpningar som kräver en lägre laddning. Det är utformat för Southern- och Northern-blotteknik samt för lyft av kolonier och plack och dot- eller slot-blottar. Nytran® N är kompatibelt med isotopiska detektionsmetoder.
  • Utmärkt signal-to-noice
  • Membranet är gjutet jämnt på båda sidor av matrisen, vilket ger utmärkt symmetri och gör att membranet ligger platt
  • Enhetlig porstorlek och -fördelning
  • Finns i 0,2 µm och 0,45 µm porstorlek för optimal kvarhållning av oligo och större DNA-fragment
Nytran N membrane allows for excellent signal-to-noise ratios. The membrane is cast uniformly on both sides of a support matrix, demonstrating excellent symmetry. This gives the membrane the ability to lie flat without curling. Nytran N membrane is a highly consistent membrane with uniform pore size and distribution. It is available in 0,2 and 0,45 µm pore sizes for optimal retention of oligos and larger DNA fragments.
Whatman Nytran nylon membranes are suitable for applications that require a lower charge. They are designed for Southern and Northern blotting as well as colony and plaque lifts and dot-/slot-blots. Nytran N is compatible with isotopic and nonisotopic detection methods.