Blottingmembran, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Leverantör: Whatman products (Cytiva)
10416230 10416294 10416296
732-0286EA 3575 SEK
732-0286 732-4065 732-4066
Blottingmembran, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Transfermembran
Nytran® SuPerCharge (SPC) nylonmembran har en mycket hög positiv laddning och en högre nylondensitet per enhetsområde. Finns cirkelformade eller som ark eller rullar för mikroplattor.
  • Ger konstant hög signal med extremt låg bakgrund
  • Membranet är gjutet jämnt på båda sidor av matrisen, vilket ger utmärkt symmetri och gör att membranet ligger platt utan att krulla
  • Uniform porstorlek och -fördelning och en yta fri från mikrohålrum möjliggör större reproducerbarhet av resultaten över ett membran och från blot till blot
Nytran SPC -membran visar en mycket enhetlig porstorlek och porfördelning jämfört med typiska nylonmembran. De är fria från ytmikrohålor, som är vanliga i andra membran. Dessa egenskaper leder till större reproducerbarhet av resultat över ett membran och från blot till blot. Med typiska tillverkningstekniker tenderar ökande positiv laddning att öka bakgrunden. Nytran SPC -membran tillverkas med en process som möjliggör kombinationen av hög positiv laddning med låg bakgrund. Oavsett om man använder radioaktiv eller icke -radioaktiv detektionsteknik ger Nytran SPC konsekvent hög signal med extremt låg bakgrund.
Dessa membran är avsedda för södra och norra blotting, koloni- och plackhissar och prick- eller slot-blots. Membranen gjuts enhetligt för utmärkt symmetri och för att förhindra krökning. Nytran SPC -nylonmembran har en mycket hög positiv laddning. Förbättringar i tillverkningsprocessen resulterar i ett membran med en högre densitet av nylon per ytenhet. Den ökade laddningen och den större nylontätheten ger ökade bindningsställen för prover.
Pore size: 0,45 µm
Nytran® binding capacity: >600 µg/cm²