Tång, degeltång
Leverantör: BOCHEM
2099 2100 2101 2102 2103 2104 2106 2105 2109
231-0182EA 91.1 SEK
231-0182 231-1000 231-1001 231-1002 231-1003 231-1004 231-1006 231-1005 231-0028
Tång, degeltång
Tänger
Rostfritt stål ¹⁸/₁₀, antimagnetiskt och elektropolerat. För enkel och säker hantering av deglar tillverkade av en mängd olika material.
  • Dubbelböjd, med skårade spetsar
  • Hög temperaturtålighet, autoklaverbar