Precisionstermometer
Leverantör: Amarell
L33008-TOLDKD5 L33038-TOL/VC L33058-TOL/CC3 L33008-TOLDKD3 L33004-TOLDKD3 L33000-FL L33000-FL/VC L33000-FL-PTFE L33004-TOL L33008-TOL L33008-TOL/VC L33018-PENT L33018-PENT/VC L33032-FL L33032-FL-PTFE L33032-FL/VC L33038-TOL L33056-TOL L33058-TOL L33070-CB L33074-CB L33076-TOL L33078-TOL L33004-TOL/VC L33004-TOL/DKD L33052-CB/DKD4
AMARL33008-TOLDKD5EA 7000 SEK
AMARL33008-TOLDKD5 AMARL33038-TOL/VC AMARL33058-TOL/CC3 AMARL33008-TOLDKD3 AMARL33004-TOLDKD3 AMARL33000-FL AMARL33000-FL/VC AMARL33000-FL-PTFE AMARL33004-TOL AMARL33008-TOL AMARL33008-TOL/VC AMARL33018-PENT AMARL33018-PENT/VC AMARL33032-FL AMARL33032-FL-PTFE AMARL33032-FL/VC AMARL33038-TOL AMARL33056-TOL AMARL33058-TOL AMARL33070-CB AMARL33074-CB AMARL33076-TOL AMARL33078-TOL AMARL33004-TOL/VC AMARL33004-TOL/DKD AMARL33052-CB/DKD4
Precisionstermometer
Termometrar Analogue Thermometers
This extensive range of low temperature thermometers is suitable for government verification as well as government calibration (620-1713). Toluene or pentane.
  • Total nedsänkning
  • Färglös kapillär, med undantag för 620-1047 (blå, reflekterande kapillär)
  • Tre olika fyllningar
Ø: 8 - 10 mm
Fram till den 10 oktober 2017 är det fortfarande tillåtet att använda kvicksilvertermometrar om man enbart har för avsikt att använda dessa för tester, där det enligt standard är ett krav att det skall vara kvicksilvertermometrar.
Certifikat: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
Leveransinformation: 620-1047 och 620-0180 är kontrollerade av myndighet och levereras med certifikat.