VWR®, General Purpose Oven Thermometers
Leverantör: VWR Collection
620-0823EA 905 SEK
620-0823 620-0825 620-0826 620-0893 620-0894
VWR®, General Purpose Oven Thermometers
Termometrar Analogue Thermometers
These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
  • Termometer med rund glasutbuktning
  • Finns som PTFE-överdragen för att undvika vätske- och glaskontaminering