VWR®, Torrblock/inkubator vätske-i-glas termometrar
Leverantör: VWR Collection
620-0816EA 840 SEK
620-0816 620-0817 620-0818 620-0820 620-0821 620-0822 620-0887 620-0889
VWR®, Torrblock/inkubator vätske-i-glas termometrar
Termometrar Analogue Thermometers
Contains red organic liquid against white back glass, except for 620-0891 which has yellow back glass.
  • Hög stabilitet
  • Individuellt serienummer
  • Glasutbuktningen håller termometern på plats
Accuracy: ±1,0 °C (620-0888: ±0,5 °C)