VWR®, Termometer, miljövänlig, double safe
Leverantör: VWR Collection
620-0797EA 410 SEK
620-0797 620-0798 620-0793 620-0794 620-0795
VWR®, Termometer, miljövänlig, double safe
Termometrar Analogue Thermometers
Dessa termometrar är lätta att läsa snabbt och exakt tack vare den höga kontrasten svarta numreringen mot en gul bakgrund. Siffrorna skrivs ut större än på en vanlig termometer. Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinsk industri, mejerier, bryggerier och destillerier.
  • Enviro safe liquid
  • Non toxic, non hazardous, liquid
  • PFA coating prevents any contamination of liquid or glass
Traceable to NIST/DKD.
Certifikat: Uppfyller krav enligt NIST.
Leveransinformation: Includes a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy and traceability.