Tejphållare
Leverantör: PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
500P 60P HD-2
817-1592EA 2250 SEK
817-1592 817-1645 817-0312
Tejphållare
Label and Tape Dispensers
Plasthållare för flera rullar tejp. Har uppfällbart lock och sugkoppar under botten.
  • Metakrylat
För rullar med 13 eller 55 mm bredd.
60P: Bench top dispenser for rolls with 76 mm cores. Can hold multiple rolls of tape and label products up to a total of 235 mm. Size: 250×184×152 mm.
500P: Bench top dispenser for rolls with 25 mm cores. Can hold multiple rolls of tape and label products up to a total of 228 mm. Size: 250×114×86 mm.