Protective laboratory labelling tapes, SP Bel-Art
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
F134530020 F134910100 F134910150
817-1133EA 1175 SEK
817-1133 BELAF134910100 BELAF134910150
Protective laboratory labelling tapes, SP Bel-Art
Tejp
Clear, transparent polyester tape. The tape dispenser is available separately.
  • Förblir säkert fäst utan missfärgning efter autoklavering i 40 minuter vid 125 °C eller efter lagring en vecka i flytande kväve vid −196 °C
  • Tål syror, baser och organiska lösningsmedel
  • Fläckfri märkning med utmärkt vidhäftningsförmåga
Tjocklek: 32,9 m
Colour: Transparent