Tejp, temperaturresistent
Leverantör: PRECISION DYNAMICS TIMEM
AT-312 AT-334 AT-301
817-1581EA 645 SEK
817-1581 817-1582 817-1583
Tejp, temperaturresistent
Tejp
Textile based with special adhesive. For use in freezing conditions, drying cupboards, incubators, sterilisers, and more.
  • Tål temperaturer från −231,5 till +260 °C
  • Går att skriva på med blyertspenna
Längd: 7,6 m
Färg: Vit