Tunna, cylindrisk, med kran, låg vikt, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
54102-0005 54102-0007 54102-0010 54102-0015 54102-0030 54102-0055
216-0323EA 3925 SEK
216-0323 216-0324 216-0325 216-0326 216-0327 216-0328
Tunna, cylindrisk, med kran, låg vikt, Nalgene®
Behållare Cylindriska behållare
Prisvärd tunna med gradering. Med utskjutande kant (fläns). Väggtjocklek ca 2,4 mm. LLDPE, genomskinlig med lock och tapp.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål temperaturer från -100 till +120 °C
  • Uppfyller kraven från USP VI och FDA 21 CFR 177,1520