Hypodermisk nål, Microlance™ 3
Leverantör: BD Medical
300400 300635 300800 301155 301156 304000 304432 301000 300637 300600 304434 301000UK 304000UK 303273 303262 310205
613-4952EA 240 SEK
613-4952 613-3832 613-3924 613-3934 613-3935 613-3942 613-4970 613-3895 613-3897 613-0902 615-0034 613-1688 BDAM304000UK BDAM303273 BDAM303262 BDAM310205
Hypodermisk nål, Microlance™ 3
Kanyler
Steril, engångs, nålfattning och nålskydd i PP, spetsig kanyl i rostfritt stål. För intradermal, subkutan, intramuskulär och intravenös användning. Kan anslutas till Lueradapter eller BD Luerlockkoppling. Adapter och färgkod i enlighet med ISO-standard.
  • Fasad utformning baserad på den senaste tekniken med högkvalitativt penetrationsindex
  • Tunna väggar som gör att tunnare nålar med större lumen kan användas, vilket ökar flödeshastigheten vid injicering och uppsamling
  • Steriliserad med etylenoxid
Conventional needles with a regular size wall are less likely to flex than thin wall needles, due to the added cannula thickness. A thin wall needles inner diameter potentially allows use of a needle gauge that is one size smaller than that of a regular needle, while benefiting from the same flow rate.
Förpackning: Individuellt förpackad i blisterfilm och medicinskt klassat papper.