Microliter™-sprutor 800-serien
Leverantör: HAMILTON BONADUZ
84850 84851 84852 84853 84854 84855 84856 84857 84858 84859 84861 7642-01 CAL84851 CAL84854 CAL7642-01 CAL84852 CAL84850 CAL84856 CAL84859
549-1202EA 2875 SEK
549-1202 549-1203 549-1204 549-1205 549-1206 549-1207 549-1208 549-1209 549-1210 549-1211 549-1213 548-2277 HAMICAL84851 HAMICAL84854 HAMICAL7642-01 HAMICAL84852 HAMICAL84850 HAMICAL84856 HAMICAL84859
Microliter™-sprutor 800-serien
Sprutor Sprutor, kromatografi
Universella sprutor för GC. Som 700-serien med förstärkt, skyddad kolv.
  • Förlängt handtag som underlättar hanteringen
  • Finns med standardnål på 51 mm: fast (N) eller utbytbar (RN)