Sprutor för GC-injektion
Leverantör: HAMILTON BONADUZ
200740 200741 200742 200743 80386 87404 87405 86257
549-1107EA 2325 SEK
549-1107 549-1108 549-1109 549-1110 HAMI80386 549-1229 HAMI87405 549-1271
Sprutor för GC-injektion
Sprutor Sprutor, kromatografi
GC-sprutor med tre alternativa nålar: rostfritt stål fast (N), rostfritt stål utbytbar (RN) eller kvartsglas utbytbar (RNFS).