Sterile swabs in round tubes
Leverantör: DELTALAB
300252 300250 300263 300261 300251 300252DNA
115-8272EA 2725 SEK
115-8272 115-8275 300-0334 300-0332 300-0328 300-0329
Sterile swabs in round tubes
Svabbar Svabbar i provrör
Sterile dry swabs in impact resistant PP tubes.
  • Sterilised by ethylene oxide
  • Sealing label cap
  • Extra O-ring in the lid
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904