Svabb, medelstort komprimerat CleanFoam®-huvud, CleanTips®
Leverantör: Texwipe
TX752B
710-0558EA 7000 SEK
710-0558
Svabb, medelstort komprimerat CleanFoam®-huvud, CleanTips®
Svabbar Svabbar för rengöring
Svabben har ett komprimerat huvud av polyuretan med en precisionstillverkad spets och sidoräfflor, på ett kort handtag av polypropylen.
  • Mycket låga värden för icke-flyktiga restsubstanser
  • Denna högabsorberande svabb har en låg partikelhalt
  • Motstår de flesta lösningsmedel som används
  • Tillverkad av polyuretanskum med en porositet av 100 porer per tum
Kan svabben användas för en lång rad industriella applikationer, från allmän montering till renrum.
Förpackning: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904