Svabb, fast, litet CleanFoam®-huvud, CleanTips®
Leverantör: Texwipe
TX742B
710-0556EA 5025 SEK
710-0556
Svabb, fast, litet CleanFoam®-huvud, CleanTips®
Svabbar Svabbar för rengöring
Svabb för bruk med ett lösningsmedel som isopropanol Tillverkad av polyuretanskum med en porositet av 100 porer per tum.
  • Högabsorberande svabb med låg partikelhalt som motstår de flesta lösningsmedel i allmänt bruk
  • Mycket låga värden när det gäller generering av icke-flyktiga restsubstanser och partiklar
  • Stelt och kompakt polypropylenhandtag
Kan användas för en lång rad industriella applikationer, från allmän montering till renrum.
Förpackning: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.