Svabb, CleanFoam®, medelstort skumgummihuvud
Leverantör: Texwipe
TX709A TX709A_U
710-0549EA 5025 SEK
710-0549 TEXWTX709A_U
Svabb, CleanFoam®, medelstort skumgummihuvud
Svabbar Svabbar för rengöring
Svabb för allmänt bruk med ett huvud av polyuretanskum med stängda porer erbjuder utmärkt hållbarhet och dämpning. Tillverkad av polyuretanskum med en porositet av 100 porer per tum.
  • Svabben har en flexibel nylonpaddel
  • Låg generering av fibrer och partiklar
  • Bra kemiskt motstånd
Förpackning: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904