Svabb, CleanFoam®, rektangulärt skumgummihuvud
Leverantör: Texwipe
TX712A
710-0551EA 4950 SEK
710-0551
Svabb, CleanFoam®, rektangulärt skumgummihuvud
Svabbar Svabbar för rengöring
Termiskt bunden svabb som är idealisk för applikationer som kräver hög absorptionsförmåga, låg partikelgenerering och enhetlig dispersion av lösningsmedel.
  • Naturlig mjukhet och låg slipning skyddar ömtåliga komponenter
Förpackning: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904