Stora rektangulära skumservetter, CleanFoam®
Leverantör: Texwipe
TX707A
710-0547EA 4600 SEK
710-0547
Stora rektangulära skumservetter, CleanFoam®
Svabbar Svabbar för rengöring
Tillverkad av polyuretanskum med porositet på 100 porer per tum.
  • Huvudet av höggradigt polyuretanskum kommer inte att spricka eller kantstötas
  • Naturlig mjukhet och låg slipning skyddar ömtåliga komponenter
  • Polypropylenhandtag
Termiskt bunden svabb som är idealisk för applikationer som kräver hög absorptionsförmåga, låg partikelgenerering och enhetlig dispersion av lösningsmedel.
Förpackning: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.