Rengöringsservetter, Absorbond® Micro
Leverantör: Texwipe
TX759B TX759E
710-0561EA 10250 SEK
710-0561 TEXWTX759E
Rengöringsservetter, Absorbond® Micro
Svabbar Svabbar för rengöring
Den hydroentrasslade ovävda PE-spetsen är extremt låg i icke-flyktiga rester.
  • Material i dubbla lager ger utökad mjukhet och absorptionsförmåga
  • Svabben har ett kompakt handtag av polypropylen och en flexibel intern huvudpaddel
  • Utmärkt kemisk beständighet
För rengöring av ömtåliga optiska komponenter som belagda linser, fiberoptiksensorer och speglar.
Förpackning: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Observera: Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.