Svabbar, Alpha®, litet huvud
Leverantör: Texwipe
TX743B
710-0557EA 5450 SEK
710-0557
Svabbar, Alpha®, litet huvud
Svabbar Svabbar för rengöring
Svabben är tillverkad av 100% polyester med mycket lång och fin tråd, som är värmegjuten (termiskt bondad) på handtaget och tätade exponerade kanter för att minska fibersläppning och eliminera behovet av förorenande lim.
  • En konstruktion med dubbla lager gör svabben högabsorberande
  • Mjuk, icke-slipande polyester är idealisk för känsliga ytor
  • Ett kompakt handtag och en stel intern huvudpaddel ger stöd och kontroll
  • Låg partikelgenerering och extraherbara nivåer
  • Utmärkt kemisk beständighet
Förpackning: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904