Svabb, Absorbond®
Leverantör: Texwipe
TX762
710-0563EA 7325 SEK
710-0563
Svabb, Absorbond®
Svabbar Svabbar för rengöring
Mjuk, icke-slipande svabb, idealisk för rengöring av ömtåliga optiska komponenter som belagda linser, fiberoptiksensorer och speglar.
  • Svabben har ett huvud i vattenstrålevävd, "non-woven" polyester för mycket låga nivåer av icke flyktiga rester och partiklar
  • Medelstor flexibel spatel i svabbhuvudet, långt skaft i 100 % ren polypropylen
  • Utmärkt kemikalieresistens
Förpackning: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904