Svabb, Alpha®, långt skaft
Leverantör: Texwipe
TX761
710-0562EA 4075 SEK
710-0562
Svabb, Alpha®, långt skaft
Svabbar Svabbar för rengöring
Tillverkad i 100% polyester med mycket lång och fin tråd som är värmegjuten (termiskt bondad) på pinnen i polypropylen. Exponerade kanter förseglas för att minska frisläpp av fiber och eliminera behovet av förorenande lim.
  • Renrumstvättad, stickad polyester för låg partikelgenerering och låg nivå av extraherbara ämnen
  • Ett dubbelt lager Alpha-polyester ger ytterligare substans och absorptionsförmåga
  • Flexibel intern spatel i svabbhuvudet, långt skaft
För rengöring och validering av prov som kräver en ultraren svabb.
Förpackning: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.