Idealisk för rengöringsvalidering och provtagning. Tillverkad i 100% polyester med mycket lång och fin tråd, som är värmegjuten (termiskt bondad) på pinnen.
- Exponerade kanter förseglas för att minska frisläpp av fiber och eliminera behovet av förorenande lim
- Svabben har huvud i fullstorlek på en stel pinne
- Polyester är mjukt och icke-slipande vilket gör svabben bra för känsliga ytor
Förpackning: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904