Korkborrningsset
Leverantör: USBECK Laborgeräte
5320 5321 5322 5323 5324 5325 532525 532215 532110 532213 532526
217-9694EA 660 SEK
217-9694 235-0111 217-9690 235-0113 217-0508 217-9691 217-0840 217-0839 217-0837 217-0838 217-0841
Korkborrningsset
Korkborrar
Mässing, nickelpläterad, med handtag och utskjutare.
  • För manuell borrning av korkproppar
  • Lätt att rengöra
  • Korkborrsvässare finns som passar alla set