Propp, konisk, Versilic®
Leverantör: Saint Gobain Life Sciences
261002 261034 261003
217-0877EA 3425 SEK
217-0877 217-9475 217-0878
Propp, konisk, Versilic®
Proppar Silikonproppar
Dessa lätt koniska genomskinliga proppar är gjorda av silikon.
  • Biologiskt neutral, hög kemikalieresistens
  • Lukt-och smakfri
  • Lång livslängd, tål ozon och upprepad sterilisering
Tål temperaturer från −60 till +200 °C (kortare tid upp till 220 °C).