Propp, VacuCap®
Leverantör: Simport Scientific
T402-13N T402-13R T402-13B T402-13G T402-13Y T402-13GY T402-16N T402-16R T402-16B T402-16G T402-16Y T402-16L T402-16GY
217-0101EA 380 SEK
217-0101 720-0552 217-0098 217-0099 217-0102 720-0551 720-0554 720-0555 217-0103 217-0104 217-0106 217-0105 720-0553
Propp, VacuCap®
Proppar PE/LDPE/HDPE
Idealisk för reagens-, provtagnings- och odlingsrör i glas och plast, LDPE, färgad.
  • Engångspropp är ett prisvärt alternativ till standardpropp
  • Med dubbla flänsar för ogenomtränglig, säker passform
  • Färgkodad för providentifiering
Flexibel för att skydda mot aerosoler eller mycket smittsamma mikroorganismer. Provet skyddas mot korskontaminering och arbetsmiljön skyddas från smitta på grund av läckage. Tätning med dubbla flänsar garanterar en tät och ogenomtränglig förslutning för många olika applikationer inkl. centrifugering.