Propp, med vikbar kant, Versilic®
Leverantör: Saint Gobain Life Sciences
467007-100 467010-50 467015-20 467020-20 467025-10 467030-05 467018-20 467013-50
391-2260EA 1400 SEK
391-2260 217-0187 217-0189 217-0191 391-2261 391-2262 217-0190 217-0188
Propp, med vikbar kant, Versilic®
Proppar Silikonproppar
Silikon, genomskinlig. Garanterar absolut ogenomtränglighet även om kanterna på rören eller glasen, metall- eller plastbehållarna som ska tätas är defekta.
  • Enastående tätning och skydd
  • Kan perforeras och autoklaveras
  • Biologiskt neutral, hög kemikalieresistens
  • Lång livslängd, tål ozon och upprepad sterilisering
  • Tål temperaturer från –60 till +220 °C (upp till +250 °C för korta perioder)
Kan punkteras och åter tätas efter provtagning, även vid upprepad användning.
Resistant to temperatures from -60 to +220 °C (up to +250 °C for short periods)