Propp, gummi, konisk
Leverantör: DEUTSCH NEUMANN
1010103 1010105 1010108 1010110 1010112 1010114 1010117 1010118 1010121 1010123 1010126 1010129 1010131 1010136 1010141
217-9431EA 38 SEK
217-9431 217-9432 217-9433 217-9434 217-9435 217-9436 217-9437 217-9438 217-9439 217-9440 217-9441 217-9442 217-9443 217-9444 217-9445
Propp, gummi, konisk
Proppar Gummiproppar
Naturgummi, grå.
  • Utmärkt tätning och bra vidhäftning
  • Bra kemikalieresistens
  • Förpackningsstorlekar anpassad till behov
  • Tål temperaturer från -25...+70 °C (120 °C i fuktig miljö)
  • Hårdhet: 40° A
Elastisk, flyter, icke-toxisk.
Resistant from -25 to +70 °C (120 °C in moist heat)
Hardness (Shore durometer A): 40
DIN 12871
Certifikat: DIN 12871