Propp, gummi, med vikbar kant
Leverantör: Saint Gobain Life Sciences
407030-05
217-0186EA 740 SEK
217-0186
Propp, gummi, med vikbar kant
Proppar Gummiproppar
Garanterar absolut ogenomtränglighet, även om kanterna på rören eller glasen, metall- eller plastbehållarna som ska tätas är defekta. Kan punkteras och åter tätas efter provtagning, även vid upprepad användning.
  • Enastående tätning och skydd
  • Passar för punktering
  • Prisvärd