NS-propp med kran och slangoliv
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05097001 05097002 05097003 05097004 05098001 05098002 05098003 05098004
201-2131EA 965 SEK
201-2131 201-2134 201-1172 201-2132 201-2136 201-2135 201-2106 201-2137
NS-propp med kran och slangoliv
Adapter Slanganslutningar med NS-slipning
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Med normalslipad kärna, normalslipad kran med massiv glaskik och rak eller rätvinklig slangoliv med ytterdiam. 8 mm