Kran, envägskran
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
02101201 02101202 02101404 02102910 02161201 02161202 02161804 02162106 02101402 02101804 02102106 02102408 02241402 02161402 02221402 02161404
227-3130EA 610 SEK
227-3130 205-2221 227-3135 227-3140 201-1106 201-0494 201-3116 201-1107 227-3133 205-2223 227-3138 227-3139 201-3114 201-3136 LENZ02221402 LENZ02161404
Kran, envägskran
Kranar
DURAN®, borosilicate glass, with solid glass or PTFE key.
  • Utbytbar NS-krankik med T-rör
  • Gängad fastsättning
  • Täthet uppfyller DIN 12540-1
Rakt rör.
* with capillary side arms
** with rubber retaining device.
Certifikat: DIN 12554.