Magnetic stirring discs
Leverantör: COWIE
001.709 001.710 001.720 001.730
442-9832EA 59 SEK
442-9832 442-9833 442-9834 442-9835
Magnetic stirring discs
Omrörare Omrörarmagneter
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface. Designed for use in tubes.
  • Mycket god kemisk beständighet
  • Temperaturresistent, lämplig för höga och låga temperaturapplikationer (-200 till +280 °C)