Omrörarmagnet, svävande, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
DS6630-0250 DS6630-1000 DS6630-4000
442-0218EA 1525 SEK
442-0218 442-0220 442-0222
Omrörarmagnet, svävande, Nalgene®
Omrörare Omrörarmagneter
Svävande omrörarmagnet med PTFE-överdragen, Alnico V-magnet, något upphöjd från kärlets botten för att minimera homogeniseringseffekten på cellerna. Benen kan tryckas ihop för att få plats i små utrymmen.
  • Idealisk för omrörning vid låg hastighet i vävnadsodlingar
  • Konstant omrörning vid låga hastigheter
  • Autoklaverbar