VWR®, Omrörarmagnet, dubbla ändar
Leverantör: VWR Collection
442-0474EA 950 SEK
442-0474 442-0475 442-0476 442-0477 442-0478 442-0479 442-0480 442-0481
VWR®, Omrörarmagnet, dubbla ändar
Omrörare Omrörarmagneter
PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. Mycket god centrering, litet format och hög turbulens även vid låga hastigheter. Skivdiameter 20 mm, stavdiameter 8 mm.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål höga och låga temperaturer (-200 till +280 °C)
Observera: Obs: Färgade PTFE-överdrag är inte lika inerta som ren PTFE.