Magnetiska omrörningsstavar, Komet
Leverantör: H + P LABORTECHNIK
50087924 50087930 50087909 50087902
442-9002EA 1175 SEK
442-9002 442-9003 442-9004 442-9005
Magnetiska omrörningsstavar, Komet
Omrörare Omrörarmagneter
Komet omrörarmagnet av samarium och kobolt är PTFE-överdragen, vilket innebär att kan kan steriliseras. Rekommenderas särskilt för omrörning vid hög hastighet, omrörning av vätskor med hög viskositet samt omrörning i kärl med en stort avstånd mellan omrörare och magnet, till exempel mätcylindrar.
  • Den magnetiska kraften är två eller tre gånger starkare än hos vanliga omrörningsstavar
  • De magnetiska egenskaperna finns kvar i många år