VWR®, Omrörarmagnet, standard
Leverantör: VWR Collection
442-0262EA 310 SEK
442-0262 442-0263 442-0264 442-0265 442-0266 442-0267 442-0268 442-0269 442-0270 442-0271 442-0272 442-0273 442-0274 442-0275 442-0276 442-0277 442-0278 442-0279 442-0280
VWR®, Omrörarmagnet, standard
Omrörare Omrörarmagneter
PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta med rundade kanter som ökar omröringseffekten, även vid låga hastigheter.
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • Tål höga och låga temperaturer (-200 till +280 °C)