VWR®, Omrörarmagnet, elliptisk, kärna i sällsynta jordartsmetaller
Leverantör: VWR Collection
442-0503EA 495 SEK
442-0503 442-0504 442-0505 442-0506 442-0507
VWR®, Omrörarmagnet, elliptisk, kärna i sällsynta jordartsmetaller
Omrörare Omrörarmagneter
PTFE covered, rare earth magnetic core. The magnetic core is made from a combination of samarium and cobalt. The stirrers will continue to function at full strength for many years as the magnetism remains for longer. They are identified by an inert carbon black spot.
  • Magnetkraften är 1,5 till 2 gånger starkare än för vanliga omrörarmagneter
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål höga och låga temperaturer (-200 till +280 °C)