VWR®, Omrörarmagnet, rektangulär
Leverantör: VWR Collection
442-0486EA 145 SEK
442-0486 442-0487 442-0488 442-0489
VWR®, Omrörarmagnet, rektangulär
Omrörare Omrörarmagneter
PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. Prisvärd, hög prestanda.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål höga och låga temperaturer (-200 till +280 °C)