VWR®, Omrörarmagnet, cylindrisk
Leverantör: VWR Collection
442-4520EA 615 SEK
442-4520 442-4521 442-4522 442-4523 442-4524 442-4525 442-4530 442-4527 442-4528 442-4529 442-0259 442-0260 442-0261 442-0295
VWR®, Omrörarmagnet, cylindrisk
Omrörare Omrörarmagneter
PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Rund, slät yta.
  • Mycket god kemikalieresistens
  • Tål höga och låga temperaturer (-200 till +280 °C)