Droppfångare, rak
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05035032 05035044 05035011 05035045
201-0342EA 1775 SEK
201-0342 201-2232 271-2233 201-1066
Droppfångare, rak
Destillationsutrustning Destillationsuppsats
DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Rak modell med normalslipad hylsa och kärna. Placeras direkt på destillationsflaskan för att fånga upp droppar.