Destillationsuppsats, Claisen
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05055201 05055301 05055304 05055404
271-3141EA 1600 SEK
271-3141 271-3142 201-1133 271-3144
Destillationsuppsats, Claisen
Destillationsutrustning Mellanstycke
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Destillationsuppsats, Claisen, med NS 14/23-hylsa för destillationstermometer med 55 mm nedsänkningsdjup och Liebig-kylare med slanganslutning.