Spore suspensions, Sportrol™
Leverantör: CROSSTEX
VBA-106 VBP-106 VGS-106
489-0082EA 7550 SEK
489-0082 489-0083 489-0084
Spore suspensions, Sportrol™
Steriliseringsindikatorer
Sporsuspensionerna är rena suspensioner av levande sporer från vissa organismer med känd resistens mot olika steriliseringsprocesser. Dessa biologiska indikatorer används till att validera att bakteriesporerna har förstörts ordentligt. Indikatorn bearbetas enkelt med laddningen i sterilisatorn. Ingen bakterietillväxt efter odling indikerar att steriliseringsprocessen är effektiv. Tillväxt indikerar ineffektiv sterilisering.
  • Sporerna suspenderas i vatten för injektion och levereras i ampuller på 10 ml för farmaceutiskt bruk.
  • Tillgängliga i en population på
More Product Information