Gamma radiation sterilisation indicator labels
Leverantör: CROSSTEX
CPI-R01 CPI-R02 CPI-R03
489-0091EA 4100 SEK
489-0091 489-0092 489-0093
Gamma radiation sterilisation indicator labels
Steriliseringsindikatorer
Självhäftande, icke-toxiska, kemiska processindikatorer som ändras från gult till rött vid exponering för gamma- eller elektronstrålning. Etiketterna är belagda med UV-block för att skydda mot UV-ljus. Minst 15 kGy strelning rekommenderas ffr tillrdcklig utveckling av slutpunktsfdrg   Vid stfrre doseringsniveer strelningsindikatorerna en mfrkare nyans av rftt.uppvisar.
  • Vid exponering ster det pe de tryckta indikatorerna (Kat.nr. 489-0093) 'RFTT ?R ?-EXPONERAT
  • Stabila i minst 18 månader från tillverkningsdatum vid lagring i rumstemperatur'
Certifikat: Uppfyller AAMI ST60 och ISO 11140-1 avsnitt 6 om processindikatorer Klass 1.